Learn More
DNAJC15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DNAJC15 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815544
|
Proteintech
16063-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16805544
|
Proteintech
16063-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DNAJC15 is a negative regulator of the mitochondrial respiratory chain. It prevents mitochondrial hyperpolarization state and restricts mitochondrial generation of ATP. It acts as an import component of the TIM23 translocase complex. It stimulates the ATPase activity of HSPA9.Spécification
DNAJC15 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q78YY6, Q9Y5T4 | |
290370, 29103, 66148 | |
DNAJC15 Fusion Protein Ag8911 | |
Primary | |
-20°C | |
DNAJC15 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DNAJC15, DNAJD1, HSD18, MCJ | |
Dnajc15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |