Learn More
Thermo Scientific™ Kit ADN polymérase I Large (fragment Klenow), Alfa Aesar™
187.00€ - 642.00€
Spécification
Contenu et stockage | Store at -20°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Format | Flacon en plastique |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Store at -20°C | |
Liquide | |
Flacon en plastique |