Learn More
Marqueur de taille moléculaire ADN, 100 kb Plus
Pour une utilisation dans l’analyse qualitative du gel d’agarose. L’échelle d’ADN Thermo Scientific™, 1 kb Plus est fournie prête à la charger dans un tampon de chargement de gel.
Marque: Thermo Scientific J76714.Y^
Includes: Le tampon de chargement 6X est composé de bleu de bromophénol, de cyanol de xylène FF et de Ficoll™
Description
- Ensemble de 14 tailles de bande faciles à mémoriser pour l’analyse qualitative sur gel d’agarose allant de 12 kb à 100 bp
- Deuxbandes de référence à haute intensité de 4 kb et 500 bp sont incluses
- Quantité recommandée (5 μl) par voie
- Fourni avec un tampon de chargement 6X composé de bleu de bromophénol, de cyanol de xylène FF et de Ficoll pour faciliter la préparation d’échantillons d’ADN pour l’électrophorèse sur gel d’agarose
- Les colorants de suivi n’interfèrent pas avec l’éclairage UV des gels colorés au bromure d’éthidium
- Fragments : 12 kb ; 10 kb ; 8 kb ; 6 kb ; 4 kb ; 3 kb ; 2 kb ; 1,5 kb ; 1 kb ; 500 bp ; 400 bp ; 300 bp ; 200 bp ; 100 bp
Spécification
Tampons de chargement d’ADN x6 (OXG) | |
Colorant de chargement x6 | |
Liquide | |
4°C |
Bleu, orange | |
Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |
500 μl |