Learn More
Gibco™ DMEM, à haute teneur en glucose, pyruvate
DMEM, à haute teneur en glucose, pyruvate
Marque: Gibco™ 41966161
411.10 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est un milieu basal communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifère différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses, ainsi que des lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12. Nous proposons une variation de modifications Gibco™ DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Le DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original. À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium.
Conditionnement dans des poches universelles
Les poches universelles Gibco™ sont suffisamment flexibles pour vous permettre de combiner un récipient gros volume pour milieu de culture à usage unique avec tout un éventail d’instruments pour culture de cellules automatisés, de systèmes à bioréacteur à usage unique et de processus de connexion stériles, limitant ainsi la nécessité de recourir à des configurations personnalisées onéreuses.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DMEM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11995-123). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). DMEM utilise un système tampon bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement de CO à 5-102 % pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
DMEM à haute teneur en glucose, 10 L, concentration 1 X, liquide, pH de 7,0 à 7,4, osmolalité de 320 à 360 mOsm/kg, durée de conservation de 12 mois, condition d’expédition à température ambiante, exigences de stockage entre 2 et 8°C, pour la production d’anticorps et de cultures cellulaires, la culture de cellules de mammifères | |
Liquide | |
Forte teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium | |
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifères, bioproduction, production d’anticorps et de culture cellulaire. | |
10 L |
2 à 8 °C | |
1 X | |
Milieu DMEM | |
Sans HEPES | |
7,0 à 7,4 | |
CE-IVD |