Learn More
DL-valine, Thermo Scientific™
98.10€ - 367.00€
Identifiants chimiques
CAS | 516-06-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 117.15 |
Numéro MDL | MFCD00004267 |
Clé InChI | KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid |
CID PubChem | 1182 |
ChEBI | CHEBI:27266 |
Nom IUPAC | 2-amino-3-methylbutanoic acid |
SMILES | CC(C)C(N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15224924
|
Thermo Scientific Acros
452832500 |
250 g | Flacon en plastique |
98.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15204924
|
Thermo Scientific Acros
452830010 |
1 kg | Flacon en plastique |
367.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
516-06-3 | |
117.15 | |
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N | |
1182 | |
2-amino-3-methylbutanoic acid |
C5H11NO2 | |
MFCD00004267 | |
dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid | |
CHEBI:27266 | |
CC(C)C(N)C(O)=O |
Spécification
DL-Valine | |
C5H11NO2 | |
dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid | |
CC(C)C(N)C(O)=O | |
117.15 | |
CHEBI:27266 | |
Extra pur |
516-06-3 | |
MFCD00004267 | |
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-3-methylbutanoic acid | |
1182 | |
117.15 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DL-Valine