Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-thréonine, 99,5 %
39.30€ - 422.00€
Identifiants chimiques
CAS | 80-68-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.12 |
Numéro MDL | MFCD00063722 |
Clé InChI | AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N |
Synonyme | dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l |
CID PubChem | 205 |
ChEBI | CHEBI:38263 |
SMILES | C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10347020
|
Thermo Scientific Chemicals
138940250 |
25 g | Flacon en verre |
39.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10193470
|
Thermo Scientific Chemicals
138941000 |
100 g | Flacon en verre |
117.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10560994
|
Thermo Scientific Chemicals
138945000 |
500 g | Flacon en verre |
422.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
80-68-2 | |
119.12 | |
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N | |
205 | |
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O |
C4H9NO3 | |
MFCD00063722 | |
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l | |
CHEBI:38263 |
Spécification
DL-Threonine | |
2ppm max. | |
200ppm max. | |
99.5% | |
Authentique | |
MFCD00063722 | |
0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
(TLC) Passes Test | |
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N | |
Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque | |
205 | |
119.12 | |
0.1% max. |
80-68-2 | |
Blanc | |
10ppm max. | |
C4H9NO3 | |
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H | |
04, 514 | |
10, 9229 | |
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l | |
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O | |
119.12 | |
CHEBI:38263 | |
98.0 to 101.0% (on dried substance) | |
Cristaux ou poudre cristalline |
RUO – Research Use Only