Learn More
DL-pénicillamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460598
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Heavy metal chelating agentDL-Penicillamine is used as an antirheumatic. It also serves as a chelating agent for heavy metals. Further, it is used in the treatment of Wilson's desease, Cystinuria, Scleroderma and arsenic poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agentDL-pénicilline chélateur de métaux lourds est utilisé comme antirhumatisant. Il sert également d’agent chélateur pour les métaux lourds. De plus, il est utilisé dans le traitement de la maladie de Wilson′, de la cystinurie, de la sclérodermie et de l’empoisonnement à l’arsenic.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’eau chaude et l’hydroxyde de sodium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-66-4
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00004856
Clé InChI VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid
CID PubChem 4727
ChEBI CHEBI:50868
Nom IUPAC 2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid
SMILES CC(C)(S)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Penicillamine
Point de fusion ∼212°C (decomposition)
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Beilstein 2039817
Merck Index 14,7088
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,hot water and sodium hydroxide.
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté ≥97%