Learn More
DL-pénicillamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Heavy metal chelating agentDL-Penicillamine is used as an antirheumatic. It also serves as a chelating agent for heavy metals. Further, it is used in the treatment of Wilson's desease, Cystinuria, Scleroderma and arsenic poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agentDL-pénicilline chélateur de métaux lourds est utilisé comme antirhumatisant. Il sert également d’agent chélateur pour les métaux lourds. De plus, il est utilisé dans le traitement de la maladie de Wilson′, de la cystinurie, de la sclérodermie et de l’empoisonnement à l’arsenic.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’eau chaude et l’hydroxyde de sodium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un endroit frais.
L’agentDL-pénicilline chélateur de métaux lourds est utilisé comme antirhumatisant. Il sert également d’agent chélateur pour les métaux lourds. De plus, il est utilisé dans le traitement de la maladie de Wilson′, de la cystinurie, de la sclérodermie et de l’empoisonnement à l’arsenic.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’eau chaude et l’hydroxyde de sodium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | DL-Penicillamine |
Point de fusion | ∼212°C (decomposition) |
Odeur | Unpleasant |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2039817 |
Merck Index | 14,7088 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,hot water and sodium hydroxide. |
Poids de la formule | 149.21 |
Pourcentage de pureté | ≥97% |