Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-homosérine, 99 %
Code produit. 10636252
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Homoserine
Note relative au nom 99%
CAS 1927-25-9
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C4H9NO3
Spectre IR Authentique
Formule linéaire HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro MDL MFCD00002618,MFCD00077786
Beilstein 04, 514
Merck Index 14, 4739
Conditionnement Flacon en verre
Synonyme dl-homoserine, homoserine, h-dl-hoser-oh, d,l-homoserine, h-d-homoser-oh, butyric acid, 2-amino-4-hydroxy-, dl, 2-amino-4-hydroxy-butanoic acid, dl-2-amino-4-hydroxybutyric acid, d-homoserin, h-dl-hse-oh
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Clé InChI UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCO)C(O)=O
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-hydroxybutanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
CID PubChem 779
ChEBI CHEBI:30653
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98.5 to 101%
Quantité 5 g
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines fines