Learn More
DL-buthionine (S,R)-sulfoximine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10646554
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5072-26-4
Formule moléculaire C8H18N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 222.30
Numéro MDL MFCD00070309
Clé InChI KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme buthionine sulfoximine, dl-buthionine-s,r-sulfoximine, buthionine sulfoxamine, buthione sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butionine sulfoximine, buthionine sulphoximine, 2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl
CID PubChem 21157
ChEBI CHEBI:28714
Nom IUPAC acide 2-amino-4-(butylsulfonimidoyle)butanoïque
SMILES CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 215°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 5 g
Merck Index 15, 1528
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 222.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre duveteuse