Learn More
Dichlorure de divinylétain
Code produit. 11354547
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7532-85-6
Formule moléculaire C4H8Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 245.72
Numéro MDL MFCD00058728
Clé InChI OFJXSWMLVIFLKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme divinyltin dichloride, dichlorodivinylstannane, stannane, dichlorodiethenyl, dichloro divinyl stannane, divinyltindichloride, acmc-20al40, dichloro-bis ethenyl stannane
CID PubChem 82033
Nom IUPAC dichloro-bis(éthényl)stannane
SMILES Cl.Cl.C=C[SnH2]C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Divinyltin dichloride
Point d’ébullition 54°C to 56°C (3 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 243.69
Forme physique Liquide