Learn More
Tenak™ Diviseur de grille pour cryoboîtes en carton, 133 x 133 mm
Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Les cryoboîtes en carton TENAK™ de 133 x 133 mm sont en fibres/carton.
Marque: Tenak™ TE22140
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- De couleur blanche
- Hydrofuge pour une durabilité accrue
- Le séparateur est également fourni
Spécification
Grid divider | |
Carré | |
49 flacons | |
65 mm |
Carton | |
Casiers séparateurs | |
7 x 7 |