Learn More
Dithiothréitol (cristaux blancs ou poudre / électrophorèse), Fisher BioReagents™
Dithiothréitol, >-99 %, C4H10O2S2, Numéro CAS 3483-12-3, 1,4-dithio-dl-thréitol, 1,4-dithiothréitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-1,4-dithiothréitol, d-dtt, dithiothréitol, dl-1,4-dithiothréitol, dl-dithiothréitol, dtt, thréo-1,4-dimercapto-2,3-butanédiol, 5 g, 0,04 AU max., >-99 %
29.95€ - 102.44€
Identifiants chimiques
CAS 3483-12-3
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nom IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10592945
FDS Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP172-5
5 g Flacon en verre
29.95€
5g
10386833
FDS Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP172-25
25 g Flacon en verre
102.44€
25g
Description
Description
Dithiothréitol, >-99 %, C4H10O2S2, Numéro CAS 3483-12-3, 1,4-dithio-dl-thréitol, 1,4-dithiothréitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-1,4-dithiothréitol, d-dtt, dithiothréitol, dl-1,4-dithiothréitol, dl-dithiothréitol, dtt, thréo-1,4-dimercapto-2,3-butanédiol, 5 g, 0,04 AU max., >-99 %
Le dithiothréitol est utilisé pour réduire les liaisons disulfures dans les protéines et les peptides ; il est ajouté en faibles concentrations en tant que stabilisateur enzymatique lors de la purification des protéines et de réactions enzymatiques.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dithiothréitol (cristaux blancs ou poudre / électrophorèse), Fisher BioReagents™