Learn More
Fisherbrand™ Distributor with 6 Spikes
Distributors are designed to give optimum flexibility and adapt to different loads of goods.
376.30€
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17157854
|
Fisherbrand™
2918635 |
Pointes 6 x 160 mm |
376.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17167854
|
Fisherbrand™
2918637 |
Pointes 6 x 200 mm |
376.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Injectors are in a fixed position
Spécification
Distributeur |