Learn More
Fisherbrand™ Distributor with 5 Fixed Spikes
Distributors are designed to give optimum flexibility and adapt to different loads of goods.
312.70€ - 323.30€
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17167864
|
Fisherbrand™
2928356 |
Pointes 5 x 160 mm |
312.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17197864
|
Fisherbrand™
2928360 |
Pointes 5 x 200 mm |
323.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Injectors are in a fixed position
Spécification
Distributeur |