Learn More
Fisherbrand™ Gants d’examen non stériles, en nitrile, pour une protection optimale, non poudrés, jetables
Code produit. 10090812
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
Résistent à une large gamme de produits chimiques et aux perforations. Les gants en nitrile Fisherbrand™, non stériles, non poudrés et jetables, offrent une protection optimale et sont exempts de latex.
  • 100 % nitrile - résistent à une large gamme de produits chimiques et trois fois plus résistants aux perforations que le latex
  • Conception ergonomique avec bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
  • Sans latex ni protéine et non poudrés pour éliminer le risque d’allergies de type I
  • Épaisseur de 0.10 mm
  • Accélérateurs résiduels indétectables
  • Dépassent les exigences de la norme EN 374, EPI catégorie III
  • Conformes à la norme EN 455 parties 1 et 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme EN 455, parties 1 et 2
Couleur Violet
Jetable Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Type de doigt Texturés
Quantité 50/paquet
Résistant à Perforation, large éventail de produits chimiques
Longueur (métrique) 300 mm