Learn More
Azpack™ Récipients en plastique jetables
En PP. Les récipients en plastique jetables Azpack™ sont translucides avec graduations moulées pour faciliter les mesures de dosage.
36.65€ - 63.15€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PP (polypropylène) |
Quantité | Boîte de 100 |
Type | Bécher |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11348103
|
Azpack™
11348103 |
20 ml | 29 mm | Forme basse avec côtés coniques |
36.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12321319
|
Azpack™
12321319 |
30 ml | 42 mm | Conique |
63.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- PP
- Translucide
- Jetable
- Graduations moulées
- Côtés coniques
Spécification
Translucide | |
Boîte de 100 | |
Oui |
PP (polypropylène) | |
Bécher | |