Learn More
Kartell™ Boîtes de Petri jetables
Conçues pour les travaux de laboratoire courants, la recherche bactériologique
Marque: Kartell™ 0036700
149.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21955" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Marquage CE, IVD | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Travaux de laboratoire courants, recherche bactériologique | |
65 mm |
Aseptique | |
Oui | |
Boîte de contact | |
1000 |