Learn More
Fisherbrand™ Disposable Microscope Slides
Durable plastic microscope slides.
17.00€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Precleaned | Oui |
Longueur (métrique) | 75 mm |
Largeur (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16505804
|
Fisherbrand™
S67112A |
144/Bte |
17.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Durable plastic microscope slides.
- Precleaned and packed per dozen
- Size: 3 × 1 in. (7.6 × 2.5cm)
Spécification
Plastique | |
Oui | |
75 mm | |
25 mm |