Learn More
Thermo Scientific™ Cartes IR jetables, 5x10 cm, fenêtre NaCI, ouverture 9,5 mm
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
118.00€ - 215.00€
Spécification
Description Cartes IR jetables
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15446565
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
043931.KJ
5/boîte
N/A
15456565
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
043931.KM
25/boîte
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Taille : 5 x 10 cm
  • Fenêtre NaCl
  • Ouverture de 9,5 mm
Spécification
Spécification
Cartes IR jetables