Learn More
Thermo Scientific™ Cartes IR jetables, 5x10 cm, fenêtre NaCI, ouverture 15 mm
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
129.00€ - 270.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426565
|
Thermo Scientific™
043930.KJ |
5/boîte | |||||||
15436565
|
Thermo Scientific™
043930.KM |
25/boîte |
270.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Taille : 5 x 10 cm
- Fenêtre NaCl
- Ouverture de 15 mm
Spécification
Cartes IR jetables |