Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cartes IR jetables, 5 x 10 cm, fenêtre Kcl, 19 mm d’ouverture
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
64.30€ - 187.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15466565
|
Thermo Scientific Chemicals
043932.KJ |
5/boîte |
64.30€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15476565
|
Thermo Scientific Chemicals
043932.KM |
25/boîte |
187.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Taille : 5 x 10 cm
- Fenêtre KCl
- Ouverture de 19 mm
Spécification
Cartes IR jetables |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only