Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cartes IR jetables, 5x10 cm, fenêtre KBr, ouverture 9,5 mm
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
130.00€ - 265.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15466575
|
Thermo Scientific Chemicals
043937.KJ |
5 Pk. |
130.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15476575
|
Thermo Scientific Chemicals
043937.KM |
25 Pk. |
265.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Taille : 5 x 10 cm
- Fenêtre KBr
- Ouverture de 9,5 mm
Spécification
Disposable IR Cards |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only