Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cartes IR jetables
Carte en carton qui s’insère dans le support d’un spectrophotomètre
Marque: Thermo Scientific Chemicals 043936.KJ
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dimensions (L × H) : 50 × 100 mm (1,97 × 3,94 po)
- Cartes en carton jetables
- Ouverture : 15 mm (0,591 po)
- Fenêtre KBr
Spécification
Carte IR | |
Fenêtre KBr | |
5 Paquets |
RUO – Research Use Only