Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoPicker
Échantillons de poudres et de matériaux à grains fins en vrac. L’échantillonneur jetable DispoPicker Buerkle™ est doté d’un embout fermé pour empêcher le matériau d’échantillonnage de se retirer de la lance de l’échantillon.
136.00€ - 181.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Diamètre (métrique) | 21 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15551741
|
Buerkle™
5393-5540 |
300 mm | 60 ml | Non stérile |
136.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15561741
|
Buerkle™
5393-5541 |
300 mm | 60 ml | Stérile |
181.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15571741
|
Buerkle™
5393-5550 |
500 mm | 100 mL | Non stérile |
156.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15581741
|
Buerkle™
5393-5551 |
500 mm | 100 mL | Stérile |
181.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pour les poudres et les matériaux à grains fins en vrac
- L’embout fermé empêche les matériaux d’échantillonnage de se défaire de la lance
- Parfaitement adapté aux échantillons à section transversale
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
HDPE | |
Non autoclavable | |
21 mm |