Learn More
Kartell™ Pointes de micropipettes jetables Dispolab™
Conception de haute pureté et bonnes propriétés hydrofuges pour limiter à un niveau minimum la rétention d’échantillon dans la pointe.
Marque: Kartell™ 0096400
149.28 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriquées en PP vierge sans cadmium
- Le centrage précis de l’orifice à l’extrémité de la pointe garantit la fiabilité de la directionalité de l’échantillon lors de la distribution
- Conditionnées en racks ; Boîtes contenant des racks en PP avec couvercle à clipser
- Récipients et pointes autoclavables à +121°C pendant 20 minutes
- Le système se compose d’une plaque de support avec une grille de trous contenant des pointes de pipettes
- Boîtes de pointes sur rack vides conçues pour être réutilisées une fois les pointes sur rack utilisées
Spécification
5000 μl | |
Autoclavable | |
Cône | |
Pipette Kartell, Pipette Hamilton™, Pipette Sartorius Biohit™, Pipette Eppendorf™, Pipeteur Hamilton™ |
Neutre | |
14,2cm | |
Oui | |
Polypropylène |