Learn More
Kartell™ Pointes de micropipettes jetables Dispolab™
Conception de haute pureté et bonnes propriétés hydrofuges pour limiter à un niveau minimum la rétention d’échantillon dans la pointe.
Marque:  Kartell™ 0096104
15.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21921" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12034667
  • 38.55€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquées en PP vierge sans cadmium
  • Le centrage précis de l’orifice à l’extrémité de la pointe garantit la fiabilité de la directionalité de l’échantillon lors de la distribution
  • Conditionnées en racks ; Boîtes contenant des racks en PP avec couvercle à clipser
  • Récipients et pointes autoclavables à +121°C pendant 20 minutes
  • Le système se compose d’une plaque de support avec une grille de trous contenant des pointes de pipettes
  • Boîtes de pointes sur rack vides conçues pour être réutilisées une fois les pointes sur rack utilisées
Spécification
Spécification
1000 μl
Autoclavable
Cône
Pipeteur Kartell™, Gilson™ Pipetman™, Pipeteur Socorex™, Nichiryo™, Pipeteur Brand™, Pipeteur Sartorius™ Biohit™, Pipeteur Eppendorf™, Pipeteur Hamilton™
Bleu
6,9cm
Oui
Polypropylène