Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Usage unique, En PP, bleu transparent
Tube d’échantillonnage fabriqué dans une salle blanche, spécialement conçu pour un usage unique. Grâce à sa couleur bleue, il est parfait pour une utilisation dans les industries alimentaires, animales et pharmaceutiques. Fabriqué en une seule pièce et peut être utilisé pour l’échantillonnage et le transport ultérieur de l’échantillon dans un seul dispositif.
Marque: Buerkle™ 5393-7020
45.26 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en une seule pièce, DispoDipper peut être utilisée pour l’échantillonnage et le transport ultérieur de l’échantillon dans un seul dispositif
- PP, bleu transparent
- Conditionnement individuel et stérilisation facultative par rayons gamma
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
- Volume du tube d’échantillonnage mis à l’échelle en ml et en on.
- Profondeur d’immersion de 270 mm
Jetable, emballage individuel, salle propre, adapté à une utilisation alimentaire, étanche
Spécification
Tube d’échantillonnage | |
PP, bleu transparent | |
250 mL | |
Non stérile | |
Denrées alimentaires | |
16,89 in | |
429 mm |
Polypropylène | |
8,45 oz. | |
Oui | |
Bleu | |
1 | |
4,57 in | |
116 mm |