Learn More
IKA™ Outil de dispersion
Marque: IKA™ 0003452100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Axe générateur pour homogénéiseur Ultra-Turrax• Pour Ultra-Turrax T25 digital
• Axe plastique
• S25D-14G-KS
Spécification
Outil de dispersion | |
14 mm | |
Polycarbonate, PEEK | |
S25D-14G-KS |
10 à 500 ml | |
150 mm | |
S25D-14G-KS | |
10/paquet |