Learn More
Masterflex™ Connecteur de tubulure droit
Avec raccords cannelés
22.45€ - 26.75€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tubulure |
---|---|
Matériau | PP |
Méthode de stérilisation | ETO ou gamma |
Comprend | Raccords cannelés |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15531295
|
Masterflex™
40622-57 |
0,19 po |
25.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12683606
|
Masterflex™
40610-00 |
0,25 in |
24.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15511295
|
Masterflex™
40610-01 |
0,31 po |
26.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15521295
|
Masterflex™
40610-02 |
0,38 po |
22.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PP
- Stérilisé à l’oxyde d’éthylène/rayons gamma
Spécification
Connecteur de tubulure | |
PP | |
ETO ou gamma | |
Raccords cannelés |