Learn More
BRAND™ Tubes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ S
Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S
19.15€ - 103.00€
Spécification
Type de produit | Tube de décharge |
---|---|
Volume (métrique) | 5 et 10 ml |
À utiliser avec (équipement) | Distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S |
Types de pointes | Pointe fine |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15603997
|
BRAND™
708012 |
Sans vanne de recirculation |
19.15€
1 pièce |
N/A | |||||
15549724
|
BRAND™
708112 |
Vanne de recirculation |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cône fin
- Volume : 5 et 10 ml
- Disponible avec ou sans vanne de recirculation
Spécification
Tube de décharge | |
5 et 10 ml | |
Distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S | |
Pointe fine |