Learn More
Cole-Parmer™ Tube de décharge Stuart™ pour distributeur adaptable sur flacon Pressmatic
Choisissez un tube de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons modèle PD10P ou PD60P Pressmatic.
Marque: Cole-Parmer™ 16223-99
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec des distributeurs adaptables sur flacons Stuart™ modèle PD10P ou PD60P Pressmatic
- Les modèles PD10P fonctionnent avec des volumes plus petits compris entre 2 et 10 ml
- Les modèles PD60P fonctionnent avec des volumes compris entre 10 et 60 ml
- Compatible avec les acides dilués, tampons, solvants polaires et solutions biologiques
Spécification
Tube de décharge | |
Distributeur adaptable sur flacon Stuart PD60P Pressmatic |