Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE en forme de disque
Offre une agitation stable pour les tubes. Les barreaux d’agitation en forme de disque sont excellents pour les applications impliquant des tubes.
Marque: Fisherbrand™ 001.730
Description
- Barreau d’agitation magnétique stable
- Pour une utilisation dans les tubes
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Tubes | |
30 mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
12 mm | |
2/boîte |