Learn More
Lovibond™ Disque de comparaison
Le disque de comparaison Lovibond™ utilise une gamme de normes de correspondance des couleurs sans décoloration en verre pour la comparaison chimique des couleurs de test.
Marque: Lovibond™ 221110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le disque comparateur Lovibond™ utilise une gamme de critères de correspondance de couleurs sans décoloration en verre pour la comparaison des couleurs du test chimique.
- Évaluation visuelle de l’échantillon, facile à utiliserFaire simplement tourner le disque pour faire correspondre les couleurs
- Normes sans décoloration en verre pour la longévité de l’utilisation
- Résistant aux chocs, résistant aux rayures
- Unités d’éclairage en option pour des conditions d’éclairage garanties 24 heures/jour
- Systèmes Nessleriser en option pour des longueurs de trajet optiques plus longues
- Plus de 400 disques de couleur sont disponibles pour le Comparateur 2000+
- Les normes de couleur Lovibond™ s’appliquent exclusivement aux verres de couleur et de fond plat traversants
Spécification
Valeur de pH | |
Comparator 2000+ | |
Disque comparateur de couleurs |
Disque 2/1H | |
6, 6,2, 6,4, 6,6, 6,8, 7, 7,2, 7,4, 7,6 |