Learn More
Sulfure de diphénylétain, 99 %
30.94€ - 128.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20332-10-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10SSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 304.982 |
Numéro MDL | MFCD00058856 |
Clé InChI | CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin |
CID PubChem | 88492 |
Nom IUPAC | diphényl(sulfanyllidène)étain |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
20332-10-9 | |
304.982 | |
CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N | |
88492 | |
C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2 |
C12H10SSn | |
MFCD00058856 | |
diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin | |
diphényl(sulfanyllidène)étain |
Spécification
Diphenyltin sulfide | |
C12H10SSn | |
UN3146 | |
CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N | |
diphényl(sulfanyllidène)étain | |
88492 | |
99% |
20332-10-9 | |
MFCD00058856 | |
diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin | |
C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2 | |
304.982 | |
304.97 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 243-739-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante