Learn More
Dichlorure de diphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
23.70€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1135-99-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12Cl2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 345.84 |
Numéro MDL | MFCD00000516 |
Clé InChI | WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr |
CID PubChem | 14342 |
Nom IUPAC | dichloro(diphényl)stannane |
SMILES | Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071139.04 |
2 g |
23.70€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071139.09 |
10 g |
63.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071139.18 |
50 g |
202.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in the manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1135-99-5 | |
345.84 | |
WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N | |
14342 | |
Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C12H12Cl2Sn | |
MFCD00000516 | |
diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr | |
dichloro(diphényl)stannane |
Spécification
Diphenyltin dichloride | |
41°C to 43°C | |
333°C to 337°C (decomposition) | |
C12H12Cl2Sn | |
MFCD00000516 | |
diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr | |
WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N | |
dichloro(diphényl)stannane | |
14342 | |
95% |
1135-99-5 | |
Blanc | |
>150°C (302°F) | |
(C6H5)2SnCl2 | |
Moisture sensitive | |
Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc. | |
Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
345.84 | |
343.81 | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 214-496-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7253000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only