Learn More
Azoture de diphénylphosphoryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
83.20€ - 818.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26386-88-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10N3O3P |
Poids moléculaire (g/mol) | 275.20 |
Numéro MDL | MFCD00001987 |
Clé InChI | SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av |
CID PubChem | 123414 |
Nom IUPAC | [azido(phénoxy)phosphoryl]oxybenzène |
SMILES | [N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10686051
|
Thermo Scientific Acros
409040250 |
25 g | Flacon en verre |
83.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10178112
|
Thermo Scientific Acros
409041000 |
100 g | Flacon en verre |
236.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10649443
|
Thermo Scientific Acros
409045000 |
500 g | Flacon en verre |
818.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation des liaisons C-X, Pour le transfert d’azidation/diazoIdentifiants chimiques
26386-88-9 | |
275.20 | |
SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N | |
123414 | |
[N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1 |
C12H10N3O3P | |
MFCD00001987 | |
diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av | |
[azido(phénoxy)phosphoryl]oxybenzène |
Spécification
Diphenylphosphoryl azide | |
Jaune à ambre | |
157.0°C (0.2 mmHg) | |
Authentique | |
C12H10N3O3P | |
MFCD00001987 | |
15,3366 | |
diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av | |
SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N | |
[azido(phénoxy)phosphoryl]oxybenzène | |
123414 | |
98% |
26386-88-9 | |
1.2730g/mL | |
112°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5500 to 1.5520 | |
04,210; 05,280; 07,138; 08,211; 10,173 | |
1.273 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
[N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1 | |
275.20 | |
275.19 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 247-644-
- Diphenylphosphoryl azide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only