Learn More
Diphényldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.50€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS | 80-10-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10Cl2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.20 |
Numéro MDL | MFCD00000489 |
Clé InChI | OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis |
CID PubChem | 6627 |
Nom IUPAC | dichlorodiphenylsilane |
SMILES | Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11419932
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12051.22 |
100 g |
38.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429932
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12051.36 |
500 g |
142.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants et des bases. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
80-10-4 | |
253.20 | |
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N | |
6627 | |
Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C12H10Cl2Si | |
MFCD00000489 | |
diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis | |
dichlorodiphenylsilane |
Spécification
303°C to 304°C | |
-22°C | |
C12H10Cl2Si | |
UN1769 | |
157°C (314°F) | |
Decomposes in water. | |
Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
253.20 | |
253.2 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Diphenyldichlorosilane | |
80-10-4 | |
MFCD00000489 | |
609882 | |
diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis | |
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorodiphenylsilane | |
6627 | |
97% | |
1.579 | |
1.208 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H310-H314-H318-H302
Mortel par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H310-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DIPHÉNYLDICHLOROSILANE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-251-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VV3190000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only