Learn More
Diphényldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419932
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants et des bases. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-10-4
Formule moléculaire C12H10Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 253.20
Numéro MDL MFCD00000489
Clé InChI OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis
CID PubChem 6627
Nom IUPAC dichlorodiphenylsilane
SMILES Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 303°C to 304°C
Nom chimique ou matériau Diphenyldichlorosilane
Point de fusion -22°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN1769
Beilstein 609882
Point d’éclair 157°C (314°F)
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 253.2
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.579
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.208