Learn More
Solution de diphénylamine, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Fournie avec un certificat d’analyse. Le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur toutes les étiquettes du produit.
- Synonymes : DPA
- Formule moléculaire : (C6H5)2NH
- Masse molaire : 169,23g/mol
- N° CAS : 122-39-4
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Densité | 1.83921g/cm3 |
Point d’ébullition | 295°C |
Formule moléculaire | (C6H5)2NH |
Quantité | 1 L |
Informations sur la solubilité | Fully miscible |
Poids de la formule | 169.23g/mol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≤2,5 % de DPA dans l’acide sulfurique |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DIPHENYLAMINE SOLUTION
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, diphenylamine