Learn More
Diphényl chlorophosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10206873
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2524-64-3
Formule moléculaire C12H10ClO3P
Poids moléculaire (g/mol) 268.63
Numéro MDL MFCD00003030
Clé InChI BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
CID PubChem 75654
Nom IUPAC [chloro(phénoxy)phosphoryl]oxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl chlorophosphate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2900g/mL
Point d’ébullition 314°C to 316°C (272.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5O)2P(O)Cl
Indice de réfraction 1.5485 to 1.5505
Quantité 500 mL
Beilstein 03, 179
Fieser 01,345; 02,180; 03,133; 11,223
Merck Index 15, 3367
Gravité spécifique 1.29
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosité 14 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 268.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyl chlorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.