Learn More
α,α-diphényl-4-pipéridinométhanol, 98 +%, Thermo Scientific™
24.40€ - 74.40€
Identifiants chimiques
CAS | 115-46-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H21NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.37 |
Numéro MDL | MFCD00066980 |
Clé InChI | ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol |
CID PubChem | 15723 |
Nom IUPAC | Diphényl(pipéridine-4-yl)méthanol |
SMILES | C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O |
Description
Identifiants chimiques
115-46-8 | |
267.37 | |
ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N | |
15723 | |
C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O |
C18H21NO | |
MFCD00066980 | |
azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol | |
Diphényl(pipéridine-4-yl)méthanol |
Spécification
α, α-Diphenyl-4-piperidinomethanol | |
115-46-8 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
Authentique | |
C18H21NO | |
13, 895 | |
ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N | |
Diphényl(pipéridine-4-yl)méthanol | |
15723 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
160.0°C to 163.0°C | |
1% max. | |
98% min. (HPLC) | |
MFCD00066980 | |
azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol | |
C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O | |
267.37 | |
267.37 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-092-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TN0470000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- a,a-Diphenyl-4-piperidinomethanol