Learn More
Solution de dioxane, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Code produit. 12950404
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Notes de qualité de la pureté:
Eu Ph Ref: 1032001
Eu Ph Ref: 1032002
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioxan stock solution.
Conditionnement Flacon
Quantité 100 mL
Type Étalons de spectrométrie de masse
Notes de qualité de la pureté Eu Ph Ref: 1032002
Qualité Eu. Ph.