Learn More
Thermo Scientific™ Raccord à très faible volume mort Dionex™
Le raccord à très faible volume mort Thermo Scientific™ est destiné à l’ionisation par électrospray nano.
Brand: Thermo Scientific™ 160494
This item is not returnable.
View return policy
Description
Le raccord à très faible volume mort Thermo Scientific™ est destiné à l’ionisation par électrospray nano.
- Volume mort de <7nL
- Avec deux écrous et deux ferrules
- Diamètre intérieur : 1/16 in
Specifications
Raccord union | |
nanoLC | |
1/16 in. |
Nano ES | |
Raccord union |