Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes analytiques et pré-colonnes Dionex™ IonPac™ NS2 5 μm
Commandez la colonne Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 en phase inverse à base de silice et à haute efficacité pour la séparation des analytes chargés à l’aide de la chromatographie d’échange d’ions en phase mobile (MPIC) avec détection par conductivité supprimée.
830.28€ - 1013.57€
Spécification
Débit | 0,5 à 1,0 (recommandé) |
---|---|
Pression max. | 4000 psi (275 bar) |
Granulométrie | 5 µm |
Phase stationnaire | IonPac NS2 |
Matériau de remplissage | Sphérique, haute pureté, poreuse |
Code produit | Marque | Type de colonne | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de colonne | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15550244
|
Thermo Scientific™
088786 |
Colonne analytique | 4 mm | 250 mm |
1013.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15570244
|
Thermo Scientific™
088788 |
Guard Column | 4 mm | 35 mm | |||||
Description
Obtenez une analyse haute performance des acides et amines hydrophobes à l’aide d’une détection par conductivité supprimée recourant à des colonnes Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 en phase inverse, à base de silice et à haute efficacité. Cette colonne est conçue pour les applications de chromatographie d’échange d’ions en phase mobile (MPIC) qui utilisent des éluants contenant les éléments suivants : acide trifluoroacétique (TFA), acide heptafluorobutyrique (HFBA), acide hexanesulfonique (HSA), acide octanesulfonique (OSA), borate de tétrapropylammoium (TPA), borate de tétrabutylammonium (TBA) et borate de sodium. La colonne Dionex IonPac NS2 convient également aux applications classiques de chromatographie en phase liquide (LC) en phase inverse.
La MPIC est une méthode dans laquelle un agent d’appariement d’ions dans l’éluant améliore la rétention des analytes chargés sur une colonne hydrophobe, puis est supprimé par le suppresseur pour fournir une détection sélective et sensible des analytes. Pour l’analyse des cations, l’acide heptafluorobutyrique est un agent de ce type susceptible d’être supprimé.Caractéristiques principales de la colonne :
- Excellente résolution
- Bonne forme de pic
- Haute efficacité
- Lit robuste
Les anions utilisent généralement du borate de sodium à 5–10 mM, du TPA à 0,5–5 mM ou du borate de TBA pH 8–9 préparé à partir d’acide borique et de l’hydroxyde correspondant. Lors de l’utilisation d’une élution en gradient avec un suppresseur auto-régénérant d’anions Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™, nous vous recommandons de maintenir une concentration constante de sodium / TBA et de varier le solvant organique.
Les cations utilisent généralement 0,5–10 mM de TFA, HFBA, HSA ou OSA. Lors de l’utilisation d’une élution en gradient avec un suppresseur auto-régénérant de cations Thermo Scientific™ Dionex™ CSRS™, nous vous recommandons de maintenir une concentration constante d’acide et de varier le solvant organique.
La composition des solvants est limitée en fonction de la compatibilité des solvants du suppresseur. Éliminez tous les solvants du suppresseur à l’aide d’eau déionisée avant d’arrêter le système. Consultez les manuels du suppresseur pour obtenir des instructions détaillées et les limites de compatibilité des solvants.
Directives opérationnelles sur les suppresseurs- Les suppresseurs à régénération électrolytique d’anions Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ de 4 mm, les suppresseurs Dionex ASRS, les suppresseurs à régénération électrolytique de cations Thermo Scientific™ Dionex™ CERS™ et les suppresseurs Dionex CSRS sont compatibles avec ≤40 % d’acétonitrile et nécessitent un fonctionnement en mode eau externe.
- Les suppresseurs d’anions Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Anion MicroMembrane™ sont compatibles avec toutes les conditions de solvant avec 5–50 mN d’acide sulfurique à 2–10 ml/min.
- Les suppresseurs Thermo Scientific™ Dionex™ CMMS™ Cation MicroMembrane™ sont compatibles avec toutes les conditions de solvant avec 20–100 mN d’hydroxyde de tétrabutylammonium à 2–10 ml/min.
- Consultez les manuels du suppresseur pour obtenir des instructions détaillées et les limites de compatibilité des solvants.
Spécification
0,5 à 1,0 (recommandé) | |
5 µm | |
Sphérique, haute pureté, poreuse | |
120 Å | |
300 m²/g | |
4 mm |
4000 psi (275 bar) | |
IonPac NS2 | |
2,0 à 9,5 | |
Compatible avec les éluants aqueux de 0 à 100 %. Compatible avec la plupart des solvants HPLC, sauf le THF à 20 % max. | |
20°C à 35°C |