Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes & colonnes analytiques Dionex™ IonPac™ NS1
Obtenez des séparations haute efficacité de composés ionisables et hydrophobes grâce à ces colonnes à base de polymères en phase inverse.
Marque: Thermo Scientific™ 088762
Description
Obtenez des séparations haute efficacité de composés ionisables et hydrophobes grâce aux colonnes analytiques & pré-colonnes Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm. Colonnes de choix pour la chromatographie par appariement d’ions ou par suppression d’ions, ces colonnes à base de polymères en phase inverse offrent une résolution et une forme de pic excellentes. Le remplissage est composé d’un polymère d’éthylvinylbenzène neutre, macroporeux, à surface élevée et réticulé avec 55 % de divinylbenzène, ce qui rend les colonnes IonPac NS1 résistantes aux solvants, aux acides et aux bases tout en permettant l’utilisation d’un éluant ayant un pH compris entre 0 et 14.
Colonnes à base de polymères pour des séparations en phase inverse efficaces- Parfaites pour la séparation de grosses molécules qui transportent des charges localisées, telles que les tensioactifs
- Peuvent être utilisées pour des applications traditionnelles en phase inverse avec polymères
- À utiliser avec la chromatographie par appariement d’ions pour des séparations difficiles
- Disponibles en granulométrie de 5 et 10 μm
Utilisez les colonnes IonPac NS1 pour des séparations fiables de différents composés : acides aliphatiques et carboxyliques à poids moléculaire élevé ; sulfates et sulfonates alkyles et aromatiques ; ions d’ammonium quaternaire ; vitamines hydrosolubles ; oxydes de soufre ; complexes de cyanure métallique ; phénols
Spécification
Mode mixte | |
Phase inverse, appariement d’ions, suppression d’ions | |
10 μm | |
Polymère d’éthylvinylbenzène macroporeux | |
250 mm |
1 ml/min | |
1 700 psi (117 bars) | |
Divinylbenzène | |
0 à 14 | |
2 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.