Learn More
Thermo Scientific™ Raccord à serrage manuel Dionex™ avec double ferrule
Le raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex avec double ferrule est destiné aux systèmes LC nano et capillaires de génération plus ancienne.
Marque: Thermo Scientific™ 160693
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex avec double ferrule est destiné aux systèmes LC nano et capillaires de génération plus ancienne.
Spécification
Raccord à serrage manuel | |
Vanne inerte, systèmes LC capillaires et Nano de plus ancienne génération | |
Dionex | |
Raccord à serrage manuel avec double ferrule |