Learn More
Sulfosuccinate de dioctyle, sel de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11935031
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 577-11-7
Formule moléculaire C20H37NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 444.56
Numéro MDL MFCD00012455
Clé InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonyme docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
CID PubChem 23673837
Nom IUPAC sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Acidité 2.5 max. (on solids basis)
Point de fusion 153.0°C to 157.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Merck Index 15, 3446
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in ccl4,petroleum ether,xylene and,alcohol
Poids de la formule 444.55
Pourcentage de pureté 96%
Matière insoluble 300ppm (50% max. in toluene)
Forme physique Solide cireux