Learn More
Bromure de dimidum, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
120.60€ - 411.05€
Identifiants chimiques
CAS | 518-67-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H18BrN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 380.29 |
Numéro MDL | MFCD00011757 |
Clé InChI | MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553 |
CID PubChem | 68207 |
Nom IUPAC | 5-méthyl-6-phénylphénanthridine-5-ium-3,8-diamine ; Bromure |
SMILES | [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10174790
|
Thermo Scientific Acros
215342500 |
250 mg | Flacon en verre |
120.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10753724
|
Thermo Scientific Acros
215340010 |
1 g | Flacon en verre |
411.05€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
518-67-2 | |
380.29 | |
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N | |
68207 | |
[Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12 |
C20H18BrN3 | |
MFCD00011757 | |
dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553 | |
5-méthyl-6-phénylphénanthridine-5-ium-3,8-diamine ; Bromure |
Spécification
Dimidium bromide | |
518-67-2 | |
Violet-rouge | |
97.5% min. (on dry substance) (Argentometry) | |
MFCD00011757 | |
09, 3257 | |
Solubility in water: soluble | |
[Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12 | |
380.29 | |
380.28 | |
Poudre |
98% | |
230°C | |
Authentique | |
C20H18BrN3 | |
22, IV, 5515 | |
dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553 | |
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthyl-6-phénylphénanthridine-5-ium-3,8-diamine ; Bromure | |
68207 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-256-7
RUO – Research Use Only