Learn More
Diméthylzinc,solution 1,2M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
320.88€ - 1260.27€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethylzinc |
---|---|
Couleur | Clear colorless |
Note relative au nom | 1.2M Solution in Toluene |
CAS | 544-97-8, 108-88-3 |
Formule moléculaire | C2H6Zn |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10403073
|
Thermo Scientific Acros
377241000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
320.88€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10689414
|
Thermo Scientific Acros
377248000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
1260.27€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Dimethylzinc | |
1.2M Solution in Toluene | |
C2H6Zn | |
MFCD00014854 | |
0.9300g/mL | |
dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709 | |
JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N | |
Zinc ; carbanide | |
11010 | |
0.93 |
Clear colorless | |
544-97-8, 108-88-3 | |
Zn(CH3)2 | |
1.2M (based on Zn) exact strength on the certificate of analysis | |
15, 3289 | |
Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in hydrocarbons | |
[CH3-].[CH3-].[Zn+2] | |
95.45 | |
95.45 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Reacts violently with water.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Store in a dry place. Store in a closed container.
danger
- Dimethylzinc, 1.2M solution in toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Liquide pyrophorique Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Toluene, Dimethyl zinc